Documentos Principais
60987
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
natural, from Mentha spicata L.
Sinônimo(s):
Mentha spicata
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
fonte biológica
Mentha spicata L.
Nível de qualidade
qualidade
natural
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.50
p.e.
228 °C (lit.)
densidade
0.950 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Spearmint oil is extracted from aerial parts of Mentha spicata L. Spearmint oil has antimicrobial property. This essential oil is used in toothpaste as a flavoring ingredient. In addition, spearmint oil is also used in chewing gum and medicines.
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemical composition, and antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of spearmint (Mentha spicata L.) from Pakistan.
Hussain A I, et al.
J. Essent. Oil Res., 22(1), 78-84 (2010)
Allergic contact cheilitis from spearmint oil.
Skrebova N, et al.
Contact Dermatitis, 39(1), 35-36 (1998)