Documentos Principais
W303208
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
rectified, FG
Sinônimo(s):
Mentha spicata
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
3032
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
(Mentha cardiaca)
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D −54°, neat
composição
Contains IFRA restricted Carvone and EU 1223/2009 restricted Limonene
origem
USA origin
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
Mentha spicata, α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), carvone
Organoléptico
spearmint
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Effects of ingested essential oils and propolis extracts on honey bee (Hymenoptera: Apidae) health and gut microbiota.: This research highlights the potential of spearmint oil to improve the health and survival of honey bees, addressing challenges like pathogen susceptibility and gut microbiota balance, essential for sustaining bee populations and by extension, global agriculture (Martin Ewert A et al., 2023).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W303208-1KG-K4061837518522
W303208-1KG
W303208-4KG
W303208-4KG-K4061838108104
W303208-9KG
W303208-9KG-K4061836712495
W303208-SAMPLE
W303208-SAMPLE-K4061838257598