Documentos Principais
80609
Supelco
(−)-β-Pinene
analytical standard
Sinônimo(s):
(1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
2038282
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
39011007
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −22±1°, neat
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.478
p.e.
164-165 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Descrição geral
(-)-β-Pinene is a monoterpenoid, naturally found in the resins of pine trees and other conifers.It comprises of an exocyclic double bond in its structure.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Sabinene natural, 75%
Sigma-Aldrich
W530597
Sabinene
DL-Camphor phyproof® Reference Substance
PHL80087
DL-Camphor
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)
Protocolos
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC