Key Documents
G005054
GC Analysis of β-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-DP
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 0.2 μL, 80:1 split
sample: 5 mg/mL in ethanol
peak 1: l-β-pinene
peak 2: d-β-pinene
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Nota de análise
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DM and CHIRALDEX B-PM.
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicação
coluna analítica
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)