Documentos Principais
PHL80087
DL-Camphor
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
1907611
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
powder
Lim. expl.
3.5 %
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
204 °C (lit.)
pf
175-177 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
chave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma salvia
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Methyl salicylate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1214
Methyl salicylate
Camphor 96%
Sigma-Aldrich
148075
Camphor
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene