Key Documents
8.41456
Sigma-Aldrich
DL-Camphor
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Camphor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-945-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.6-4.5 % (v/v)
pb
205 °C/1013 hPa
pf
180 °C
temperatura de transição
flash point 66 °C
solubilidade
1.5 g/L
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
(−)-Camphor analytical standard
Supelco
21293
(−)-Camphor
L-Menthol ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266590
L-Menthol
D-Camphor ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W223018
D-Camphor
L-Menthol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1116
L-Menthol
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol