Documentos Principais
W223018
Sigma-Aldrich
D-Camphor
≥97%, FG
Sinônimo(s):
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número FEMA:
2230
Número CE:
Conselho da Europa nº:
140
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.215
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5.24 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
Ensaio
≥97%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]25/D +44°, c = 10 in ethanol
temperatura de autoignição
870 °F
Lim. expl.
3.5 %
pf
178-182 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
camphoraceous; woody; minty; herbaceous; phenolic; warm
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
chave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
D-Camphor is a volatile terpenoid that can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient. It has been identified as the major volatile component in the essential oil extracted from the leaves of Blumea balsamifera and Ashe juniper.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
(−)-Borneol predominantly endo, 97%
Sigma-Aldrich
139114
(−)-Borneol
(+)-Borneol analytical standard
Supelco
68878
(+)-Borneol
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 221-221 (2012)
Chemical components in volatile oil from Blumea balsamifera (L.) DC
Bhuiyan MNI, et al.
Bangladesh Journal of Botany, 38(1), 107-109 (2009)
Gas-liquid chromatography of terpenes. Part XVI. The volatile oil of the leaves of Juniperus ashei Buchholz
Rudloff EV
Canadian Journal of Chemistry, 46(5), 679-683 (1968)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)
Marcello Trevisani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(33), 13519-13524 (2007-08-09)
TRPA1 is an excitatory ion channel expressed by a subpopulation of primary afferent somatosensory neurons that contain substance P and calcitonin gene-related peptide. Environmental irritants such as mustard oil, allicin, and acrolein activate TRPA1, causing acute pain, neuropeptide release, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W223018-10KG-K4061835565344
W223018-1KG-K4061837508967
W223018-10KG
W223018-1KG
W223018-250G
W223018-250G-K
W223018-5KG
W223018-5KG-K
W223018-SAMPLE
W223018-SAMPLE-K4061837508974