139114
(−)-Borneol
predominantly endo, 97%
Sinônimo(s):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.31 (vs air)
pressão de vapor
33.5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −35.3°, c = 5 in ethanol
p.e.
210 °C (lit.)
pf
206-208 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
chave InChI
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
66 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?