M6752
Methyl salicylate
ReagentPlus®, ≥99% (GC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.26 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 54 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
847 °F
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
pf
−8-−7 °C (lit.)
densidade
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
chave InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component of clarifying solution for treating Mongolian gerbil cochlea intact for immunofluorescence analysis
- as a plant elicitor to test its effect on reducing the whitefly population from tomato plants
- in the hyalinization of tissues for pulmonary angiography
- in clearing tissues
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?