I4504
Invertase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Grade VII, ≥300 units/mg solid
Sinônimo(s):
β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bakers yeast
tipo
Grade VII
Formulário
solid
atividade específica
≥300 units/mg solid
atividade externa
α-galactosidase (melibiase) ≤0.01%
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)