I9274
Invertase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
200-300 units/mg solid
Sinônimo(s):
β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
atividade específica
200-300 units/mg solid
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
atividade externa
α-glucosidase (maltase), phosphoglucomutase, phosphoglucose isomerase ≤0.01%
6-phosphogluconic dehydrogenase, α-galactosidase, β-galactosidase, and NADH oxidase ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in liquid media (YES) and is used to determine the invertase activity
- supplemented to the reaction mixture in the extraction and analysis of sugars and starch
- for sucrose hydrolysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?