A4551
α-Amilase
lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein, 93-100% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glicano glicanohidrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus licheniformis
Nível de qualidade
Ensaio
93-100% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
atividade específica
500-1,500 units/mg protein
peso molecular
58-62 kDa
composição
Protein, 60-80% BCA
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Definição da unidade
forma física
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3