A6380
α-Amylase from Bacillus sp.
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Alpha-Amylase, Glycogenase, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
Nível de qualidade
tipo
Type II-A
Ensaio
≥30%
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥1,500 units/mg protein (biuret)
peso molecular
50-55 kDa by SDS-PAGE
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
solubilidade
H2O: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
adequação
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component of salivary fluid to perform artificial mastication; in luminal gastrointestinal digestion experiment
- as a standard in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) to determine the concentration of α-Amylase
- to de-starch the alcohol insoluble residue (AIR) for non-cellulosic neutral monosaccharide analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- α-Amylase from Bacillus licheniformis NCIB 6346 retains over 98% of its activity after 60 minutes at pH 6.2 and 85°C.
- Other α-Amylase maintain 100% of their activity after storage for 1 hour at 91°C.
Definição da unidade
Nota de preparo
Outras notas
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves