A9857
αα-Amilase
≥150 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glicano glicano-hidrolase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥150 units/mg protein (biuret)
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Definição da unidade
forma física
Outras notas
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)