Documentos Principais
A3306
Sigma-Aldrich
α-Amilase, termoestável
greener alternative
solution, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Sinônimo(s):
α-Amilase, Alfa-amilase estável ao calor, Enzima estável ao calor, 1,4-α-D-Glicano glicanohidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.32
fonte biológica
bacterial (Bacillus sp.)
Nível de qualidade
forma
solution
qualidade
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
atividade específica
20000—60000 U/mL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
activity assay: suitable
adequação
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
aplicação(ões)
food and beverages
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
α-A amilase, uma enzima extracelular, ocorre em muitas fontes naturais, incluindo animais, plantas e, principalmente, em microrganismos, como várias espécies de Bacillus. α-A amilase é conhecida como uma enzima alcalina estável ao calor.
α-Amilase (1,4-α-d-glucano glucohidrolase) é uma glucanase de ação endo: Ela pertence à família de hidrolases de glicosídeos 13 (GH13). A α-amilase de Bacillus licheniformis NCIB 6346 pode manter >98% da atividade após 60 minutos a pH 6,2 a 85 °C.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto foi aprimorado para eficiência energética e prevenção de resíduos quando usado na pesquisa de etanol de amido. Para mais informações, veja o artigo nos bioarquivos.
Aplicação
α-A amilase estável ao calor foi usada:
  • como parte da ração animal no projeto experimental para estudar o efeito da fibra alimentar no desempenho reprodutivo de porcas durante a gestação
  • como um suplemento para preparar o fluido simulado do intestino delgado (SSIF) e validar a digestibilidade in vitro comparando com o fluido endógeno do intestino delgado (ESIF) em diferentes rações em patos
  • para realizar uma digestão intestinal in vitro usando fibra alimentar de framboesa
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-A amilase decompõe o amido em açúcares, por meio da hidrólise das ligações a-(1→4) de glucana em polissacarídeos de três ou mais unidades de D-glicose ligadas a-(1→4), sem hidrolisar a ligação α-(1→6). Isso resulta na formação de oligossacarídeos, incluindo maltose, glicose e dextrina alfa-limite.
As α-amilases são predominantemente utilizadas em processos que envolvem a sacarificação e liquefação do amido, muitas vezes exigindo condições de alta temperatura. Estas enzimas encontram amplas aplicações industriais em setores como alimentos, fermentação, têxtil, papel, detergente e indústrias farmacêuticas. Na indústria de alimentos processados, as amilases desempenham um papel vital na panificação, produção de cerveja, preparação de auxiliares digestivos, produção de bolos, processamento de suco de frutas e fabricação de xarope de amido. Além de seu papel na geração de compostos fermentáveis, as α-amilases contribuem para os efeitos antienvelhecimento na panificação e melhoram a retenção de maciez dos produtos assados, prolongando assim a vida útil desses produtos.
Outras notas
Para uso em P&D apenas. Não destinado ao uso em medicamentos, doméstico ou outros. Consulte a Folha de Dados de Segurança para obter informações sobre riscos e práticas seguras de manuseio.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
T A Woyengo et al.
Journal of animal science, 88(4), 1433-1441 (2009-12-22)
Two experiments were conducted to determine the nutritive value of expeller-extracted canola meal (EECM) for growing pigs. In Exp. 1, a total of 6 ileally cannulated barrows (average initial BW = 26.8 kg) were fed 3 diets in a replicated
M A Khan et al.
Journal of dairy science, 91(3), 1140-1149 (2008-02-23)
Ruminal parameters, rumen development, nutrient digestibilities, and N utilization were estimated in Holstein calves fed starch from different sources. Ground corn, ground barley, ground wheat, and crimped oats were used to formulate 4 isostarch (25% of starter dry matter) pelleted
J P Marden et al.
Journal of dairy science, 91(9), 3528-3535 (2008-09-04)
The objectives of this study were to evaluate the capacity of 2 dietary feed additives, sodium bicarbonate and live yeast Saccharomyces cerevisiae (strain Sc 47), in optimizing ruminal pH in dairy cows and to determine their modes of action. Three
Raspberry dietary fibre: Chemical properties, functional evaluation and prebiotic in vitro effect
Baenas N, et al.
LWT--Food Science and Technology, 134, 110140-110140 (2020)
M Raeth-Knight et al.
Journal of dairy science, 92(2), 799-809 (2009-01-24)
The objectives were to evaluate the impact of conventional or intensive milk replacer (MR) feeding programs on heifer calf performance through 6 mo of age, age at first calving, and first lactation performance. At 3 (+/-1 d) d of age