A7420
Amiloglicosidase
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
Sinônimo(s):
1,4-α-D-Glicano glico-hidrolase, Exo-1,4-α-glicosidase, Glicoamilase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
30-60 units/mg protein (biuret)
composição
protein, ≥80%
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.02% glucose
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.