30658
trans-2-Decenal
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(2E)-2-Decenal, (E)-2-Decenal, trans-2-Decen-1-al
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
chave InChI
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis