Documentos Principais
W321818
Sigma-Aldrich
trans-2-Pentenal
≥95%, FG
Sinônimo(s):
(E)-2-Pentenal, 2-Ethylacrylic aldehyde
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Número FEMA:
3218
Beilstein:
1719742
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10375
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.102
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
p.e.
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; pungent
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
chave InChI
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
trans-2-Pentenal is a flavor volatile found in tomato, virgin olive oil{11] and sardine.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cultivar influence on virgin olive (Olea europea L.) oil flavor based on aromatic compounds and sensorial profile
Tura D, et al.
Sci. Hortic., 118(2), 139-148 (2008)
Quantitative studies on origins of fresh tomato aroma volatiles.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 36(6), 1247-1250 (1988)
Analysis of volatile flavor compounds of sardine (Sardinops melanostica) by solid phase microextraction.
Ganeko N, et al.
Journal of Food Science, 73(1) (2008)
M Grootveld et al.
The Journal of clinical investigation, 101(6), 1210-1218 (1998-04-29)
Thermal stressing of polyunsaturated fatty acid (PUFA)- rich culinary oils according to routine frying or cooking practices generates high levels of cytotoxic aldehydic products (predominantly trans-2-alkenals, trans,trans-alka-2,4-dienals, cis,trans-alka-2, 4-dienals, and n-alkanals), species arising from the fragmentation of conjugated hydroperoxydiene precursors.
Takashi Inoue et al.
Cellular and molecular neurobiology, 30(1), 35-41 (2009-07-02)
Trans-2-Pentenal (pentenal), an alpha,beta-unsaturated aldehyde, induces increases in [Ca(2+)](i) in cultured neonatal rat trigeminal ganglion (TG) neurons. Since all pentenal-sensitive neurons responded to a specific TRPA1 agonist, allyl isothiocyanate (AITC) and neurons from TRPA1 knockouts failed to respond to pentenal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W321818-100G-K4061837835483
W321818-SAMPLE
W321818-SAMPLE-K4061837835506
W321818-100G
W321818-1KG
W321818-1KG-K4061837835490
W321818-25G
W321818-25G-K4061837528255