Documentos Principais
W256218
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-ol
≥95%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(E)-hex-2-en-1-ol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número FEMA:
2562
Beilstein:
1719709
Número CE:
Conselho da Europa nº:
69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.020
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
158-160 °C (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fresh; grassy; green; leafy
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
chave InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
trans-2-Hexen-1-ol is one of the key volatile constituents of green leaf volatiles(GLV) that can act as an attractant to various insects. It occurs naturally in apricots and kiwi fruit.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 2.0-9.0 ppm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Linalool ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W263508
Linalool
Influence of osmotic dehydration and freezing on the volatile profile of kiwi fruit.
Talens P, et al.
Food Research International, 36(6), 635-642 (2003)
SPME?GC?MS detection of volatile compounds in apricot varieties.
Gokbulut I & Karabulut I.
Food Chemistry, 132(2), 1098-1102 (2012)
Green leaf volatiles enhance aggregation pheromone of boll weevil, Anthonomus grandis.
Dickens JC.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 52(3), 191-203 (1989)
Isaac Armendáriz-Castillo et al.
BioMed research international, 2019, 1386710-1386710 (2020-01-18)
Many studies, comparing the health associated risks of electronic cigarettes with conventional cigarettes focus mainly on the common chemical compounds found between them. Review chemical compounds found exclusively in electronic cigarettes and describe their toxic effects, focusing on electronic-cigarette-only and
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 41-41 (1999)