Documentos Principais
W256404
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(E)-2-hexen-1-yl acetate, Hexenyl trans-2 acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número FEMA:
2564
Número CE:
Conselho da Europa nº:
643
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
09.394
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
165-166 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; fresh; green; fruity; waxy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
chave InChI
HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
Natural occurrence: Apple, banana, black currant, mango, peach, pear, strawberry and tea.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 1-5 ppm
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Geraniol ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W250708
Geraniol
Trimetilamina 25 wt. % in H2O
Sigma-Aldrich
W324108
Trimetilamina
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 59-59 (2002)
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W256404-100G
W256404-1KG-K4061837545252
W256404-9KG
W256404-SAMPLE
W256404-100G-K4061837515415
W256404-1KG
W256404-5KG
W256404-5KG-K4061837545269
W256404-9KG-K4061837545276
W256404-SAMPLE-K4061837515422