W321508
trans-2-Octenal
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥95%
contém
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
chave InChI
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W321508-100G | |
W321508-1KG | |
W321508-1KG-K | 4061837846335 |
W321508-SAMPLE | |
W321508-100G-K | 4061837846328 |
W321508-4KG | |
W321508-4KG-K | |
W321508-SAMPLE-K | 4061837528248 |