W372218
cis-5-Octen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(Z)-Oct-5-en-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
contém
0.01-0.20% α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
95 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; melon
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCCCO
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b4-3-
chave InChI
VDHRTASWKDTLER-ARJAWSKDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, cis-5-octen-1-ol CAS Registry Number 64275-73-6.: This comprehensive safety assessment of cis-5-octen-1-ol evaluates its use in fragrances, ensuring its safety for consumers. The study highlights the compound′s potential applications in the fragrance industry, emphasizing its non-toxic nature and suitability for various consumer products (Api et al., 2018).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W372218-SAMPLE-K | 4061837862564 |
W372218-100G | |
W372218-100G-K | 4061837862540 |
W372218-1KG | |
W372218-1KG-K | 4061837862557 |
W372218-4KG | |
W372218-4KG-K | |
W372218-SAMPLE |