218405
3-Octanol
99%
Sinônimo(s):
Ethyl pentyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
~4.5 (vs air)
pressão de vapor
~1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
174-176 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
68 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter