W278009
trans-2,cis-6-Nonadien-1-ol
≥95%, stabilized, FCC, FG
Sinônimo(s):
(E,Z)-2,6-nonadien-1-ol, (E,Z)-cucumber alcohol, (E,Z)-violet leaf alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥95%
pode conter
~0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
composição
contains IFRA and EU1223/2009 restricted Benzyl Alcohol
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
96-100 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
benzyl alcohol
Organoléptico
cucumber; green; leafy; violet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CC\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-8,10H,2,5-6,9H2,1H3/b4-3-,8-7+
chave InChI
AMXYRHBJZOVHOL-ODYTWBPASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W278009-100G-K | 4061834404835 |
W278009-1KG | |
W278009-25G | |
W278009-80G | |
W278009-100G | |
W278009-1KG-K | 4061834404842 |
W278009-25G-K | |
W278009-SAMPLE | |
W278009-SAMPLE-K | 4061834404859 |