W376604
trans,trans-2,6-Nonadienal
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(E,E)-2,6-Nonadienal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
contém
α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
57 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cucumber; fresh; green; melon; citrus; vegetable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CC\C([H])=C(/[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3+,8-7+
chave InChI
HZYHMHHBBBSGHB-DYWGDJMRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?