Documentos Principais
W274623
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfeto
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
DMS, Metilsulfeto
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2S
Número CAS:
Peso molecular:
62.13
Número FEMA:
2746
Beilstein:
1696847
Número CE:
Conselho da Europa nº:
483c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.006
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
402 °F
Lim. expl.
19.7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
38 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
green; vegetable; sulfurous; tomato
cadeia de caracteres SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
chave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Dimethyl sulfide is a volatile flavor compound found in butter, green tea and sweet corn.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
Dimethyl sulfide and the flavor of butter.
Day EA, et al.
Journal of Dairy Science, 47(2), 197-199 (1964)
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W274623-100G
W274623-100G-K4061837516313
W274623-1KG-K4061838257253
W274623-25G-K4061838079954
W274623-1KG
W274623-25G
W274623-SAMPLE-K4061837516320
W274623-SAMPLE