274380
Dimetilsulfeto
anhydrous, ≥99.0%
Sinônimo(s):
DMS, Metilsulfeto
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
402 °F
Lim. expl.
19.7 %
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
38 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
chave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?