79592
Dimethyl trisulfide
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.602 (lit.)
p.e.
58 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−68 °C (lit.)
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CSSSC
InChI
1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
chave InChI
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
for the quantification of the analyte in the following:
- Parmigiano Reggiano cheese using ion-exchange chromatography and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Rabbit blood samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?