90088
Elemental Impurities according to ICH Q3D parenteral, cutaneous and transcutaneous, Standard 6
certified reference material, TraceCERT®, in 10% HCl, applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20 (only for parenteral), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Au, 300 mg/L
Ir, 10 mg/L
Os, 10 mg/L
Pd, 10 mg/L
Pt, 10 mg/L
Rh, 10 mg/L
Ru, 10 mg/L
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
in 10% HCl
técnica(s)
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Descrição geral
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=coa to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Nota de preparo
Outras notas
For detailed information for our newly launched Elemental Impurity Mixes please check the flyer: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)