95419
Elemental Impurities according to ICH Q3D Inhalation, Standard 5
TraceCERT®, in 10% HCl, applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Au, 3 mg/L
Ir, 1 mg/L
Os, 1 mg/L
Pd, 1 mg/L
Pt, 1 mg/L
Rh, 1 mg/L
Ru, 1 mg/L
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
in 10% HCl
técnica(s)
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Descrição geral
Nota de preparo
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1