fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coffee; ethereal; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W367303-25G | |
W367303-100G | |
W367303-100G-K | 4061838183132 |
W367303-1KG | |
W367303-1KG-K | |
W367303-25G-K | 4061838080066 |
W367303-SAMPLE | |
W367303-SAMPLE-K | 4061837537196 |