W234109
Cuminaldehyde
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4-Isopropylbenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
composição
contains IFRA restricted Cuminaldehyde
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
235-236 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 1mL/4 mL, clear, colorless (70%)
densidade
0.981 g/mL at 20 °C
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
cuminaldehyde
Organoléptico
spicy; vegetable; warm
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H12O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W234109-1KG | |
W234109-5KG | |
W234109-5KG-K | 4061837509322 |
W234109-SAMPLE-K | 4061837509339 |
W234109-10KG | |
W234109-10KG-K | |
W234109-1KG-K | 4061837834882 |
W234109-SAMPLE |