Documentos Principais
W340804
Sigma-Aldrich
Methyl dihydrojasmonate, mixture of cis and trans
≥96%, FG
Sinônimo(s):
(3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetic acid methyl ester, Methyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22O3
Número CAS:
Peso molecular:
226.31
Número FEMA:
3408
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10785
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.520
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
paraffin: soluble
propylene glycol: soluble
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
jasmine; floral
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl dihydrojasmonate is a fragrance ingredient mainly used in the perfumes, fragrance formulations, personal care and cosmetic products. It occurs naturally in pine honey and rhododendron honey.
Outras notas
Natural occurrence: Jasmine
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Geraniol ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W250708
Geraniol
Eugenol ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W246700
Eugenol
Mirceno stabilized, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W276200
Mirceno
RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl dihydrojasmonate, CAS registry number 24851-98-7.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 82, S114-S121 (2015)
Characterization of volatile compounds of Rhododendron honey.
Silici S.
Mellifera, 10(19) (2010)
Fragrance material review on methyl dihydrojasmonate.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S562-S571 (2012)
Determination of volatile compounds of pine honeys
Silici S.
Turkish Journal of Biology, 35(5), 641-645 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W340804-1KG-K4061837551741
W340804-5KG
W340804-5KG-K4061837551758
W340804-SAMPLE-K4061837536090
W340804-10KG
W340804-10KG-K4061837551734
W340804-1KG
W340804-SAMPLE