Key Documents
59677
Supelco
Methyl dihydrojasmonate, mixture of cis and trans
analytical standard
Sinônimo(s):
(3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetic acid methyl ester, Methyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22O3
Número CAS:
Peso molecular:
226.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl dihydrojasmonates (MDJ) are grouped under the class of cyclopentanones. MDJ is a widely used fragrance ingredient in perfume industries because of its intense floral, jasmine-like odor. Both the trans and cis methyl dihydrojasmonate mixture may be isolated from Jasminum grandiflorum L.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantioselective synthesis and absolute stereochemistry of both the enantiomers of trans-magnolione, a fragrance structurally related to trans-methyl jasmonate
Donnoli MI, et al.
Tetrahedron, 60(23), 4975-4981 (2004)