Key Documents
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmone
≥98%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
166.26
Número FEMA:
3763
Beilstein:
1906471
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.140
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
contém
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fresh; jasmine; floral; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)