W259500
β-Ionone
predominantly trans, ≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
berry; woody; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W259500-SAMPLE | |
W259500-10KG | |
W259500-10KG-K | 4061837515576 |
W259500-1KG | |
W259500-1KG-K | 4061837515583 |
W259500-20KG | |
W259500-20KG-K | 4061838191786 |
W259500-SAMPLE-K | 4061837515590 |