W213500
Benzyl acetate
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzyl ethanoate, Acetic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
23 mmHg ( 110 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
862 °F
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
206 °C (lit.)
pf
−51 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Transcriptomic and proteomic approaches to explore the differences in monoterpene and benzenoid biosynthesis between scented and unscented genotypes of wintersweet.: This study examines the biosynthesis pathways of monoterpenes and benzenoids, including benzyl acetate, in different genotypes of wintersweet. By using transcriptomic and proteomic methods, the researchers identified key genes and proteins involved in the production of these compounds, providing insights into the biochemical mechanisms underlying their biosynthesis. This research has implications for understanding the metabolic engineering of fragrance compounds in plants (Tian et al., 2019).
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W213500-10KG | |
W213500-1KG-K | 4061837543746 |
W213500-25KG-K | 4061837543753 |
W213500-10KG-K | 4061837543739 |
W213500-1KG | |
W213500-25KG | |
W213500-SAMPLE | |
W213500-SAMPLE-K | 4061837508455 |