Documentos
W292303
Sigma-Aldrich
Propionaldeído
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Propanal
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Número FEMA:
2923
Beilstein:
506010
Número CE:
Conselho da Europa nº:
90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.002
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
forma
liquid
temperatura de autoignição
404 °F
Lim. expl.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
índice de refração
n20/D 1.362 (lit.)
pb
46-50 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ocorrência natural: maçã, banana, queijo azul, couve-flor, carne de porco cozida, conhaque à base de uva, batata frita, saquê, chá, uísque e vinho.
O propionaldeído é um componente volátil importante das maçãs-verdes inteiras, da cebola e do gengibre.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sabor em 5 a 10 ppm
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Volatile Phoducts of Apples III. Identification of Aldehydes and Ketones.
Huelin FE
Australian Journal of Biological Sciences, 5(3), 328-334 (1952)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
Cynthia A Morgan et al.
Chemico-biological interactions, 234, 29-37 (2014-12-03)
The human aldehyde dehydrogenase (ALDH) superfamily consists of at least 19 enzymes that metabolize endogenous and exogenous aldehydes. Currently, there are no commercially available inhibitors that target ALDH1A1 but have little to no effect on the structurally and functionally similar
Lian Hua Luo et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(3), 697-703 (2010-10-05)
Although the de novo biosynthetic mechanism of 3-hydroxypropionic acid (3-HP) in glycerol-fermenting microorganisms is still unclear, the propanediol utilization protein (PduP) of Lactobacillus species has been suggested to be a key enzyme in this regard. To verify this hypothesis, a
Lian Hua Luo et al.
Bioresource technology, 103(1), 1-6 (2011-10-25)
The pduP gene encodes a propionaldehyde dehydrogenase (PduP) was investigated for the role in 3-hydroxypropionic acid (3-HP) glycerol metabolism in Klebsiella pneumoniae. The enzyme assay showed that cell extracts from a pduP mutant strain lacked measurable dehydrogenase activity. Additionally, the