Documentos Principais
W309818
Sigma-Aldrich
Valeraldeído
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Pentanal
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número FEMA:
3098
Beilstein:
1616304
Número CE:
Conselho da Europa nº:
93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.005
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
428 °F
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
p.e.
102-103 °C (lit.)
pf
−92 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
berry; bread; nutty; fruity
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O valeraldeído é um dos principais compostos flavorizantes voláteis identificados no arroz cozido, na carne bovina, na carne de peixe e no presunto não curado.
Aplicação
  • Desperdício para o tesouro: Ciclagem eletrocatalítica do n-valeraldeído à octanagem pelo óxido bimetálico Zn-Co com defeito de cátion no nível atômico.: Uma abordagem inovadora para converter o valeraldeído, um produto residual, em octanagem valiosa, mostrando o potencial da eletrocatálise no gerenciamento de resíduos e recuperação de recursos (Qin M et al., 2024).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
A comparison of the volatile fractions from cured and uncured meat.
Cross CK & Ziegler P.
Journal of Food Science, 30(4), 610-614 (1965)
A fresh look at meat flavor.
Calkins CR & Hodgen JM.
Meat Science, 77(1), 63-80 (2007)
Determination of aldehydes in fish by high-performance liquid chromatography.
da Cunha Veloso MC, et al.
Journal of Chromatographic Science, 39(5), 173-176 (2001)
S W Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 954(1-2), 191-198 (2002-06-13)
A solid-phase microextraction (SPME) device was used as a time-weighted average sampler for n-valeraldehyde. The SPME device was first modified to improve the wearer's acceptance as a passive sampler. Then a poly(dimethylsiloxane)-divinylbenzene fiber was used and O-2,3,4,5,6-(pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride (PFBHA) was
Masayuki Fujita et al.
Plant & cell physiology, 44(5), 481-490 (2003-05-30)
Induction of pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) glutathione S-transferase (GST, EC 2.5.1.18) by aldehydes and related compounds was examined. All of the tested compounds induced pumpkin GST to different degrees, and it was found that (1) aldehydes induce GST directly and