Documentos Principais
W310162
Sigma-Aldrich
Valeric acid
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número FEMA:
3101
Beilstein:
969454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
08.007
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
707 °F
Lim. expl.
7.6 %
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
pf
−20-−18 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cheese; acidic; sour
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Eilhann E Kwon et al.
Environmental research, 183, 109199-109199 (2020-02-07)
In this study, it is introduced a sustainable synthetic route of alkyl esters, considered value-added industrial chemicals and fuels, from volatile fatty acids (VFAs) that can potentially be generated from organic waste. In the presence of a porous carbon material