W297003
Pyruvic acid
≥97%, FG
Sinônimo(s):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
165 °C (lit.)
pf
11-12 °C (lit.)
densidade
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
caramel; acidic; sour
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
chave InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W297003-10KG | |
W297003-250G | |
W297003-5KG | |
W297003-5KG-K | 4061838257567 |
W297003-SAMPLE-K | 4061838192516 |
W297003-10KG-K | |
W297003-1KG | |
W297003-1KG-K | 4061838257550 |
W297003-250G-K | 4061838115461 |
W297003-25KG | |
W297003-25KG-K | 4061837518140 |
W297003-SAMPLE |