677175
Pyruvic-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
α-Ketopropionic acid-1-13C, 2-Oxopropionic acid-1-13C, 13C Labeled pyruvic acid, Pyruvic acid-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
pb
165 °C
pf
11-12 °C
densidade
1.281 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
chave InChI
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.