738778
L-Lactic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.