Documentos Principais
676144
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-3-13C solution
45-55% in H2O, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
D-Lactic -3-13C acid sodium salt solution
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH(OH)CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
113.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
descrição
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
pureza isotópica
99 atom % 13C
concentração
45-55% in H2O
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3][C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1/i1+1;
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-MDBPNCOTSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)