Documentos
917087
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-1-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC2H5NaO3
Peso molecular:
113.05
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solution
concentração
45-55 % (w/w) in H2O
alteração de massa
M+1
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3