Documentos Principais
915661
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-13C3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H5NaO3
Peso molecular:
115.04
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
concentração
45-55 % (w/w) in H2O
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C@@H](O)[13C](O[Na])=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)