Documentos
923044
Sigma-Aldrich
D-Lactic acid-2-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC2H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
91.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1