Documentos Principais
790990
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-d4
97 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3COCOOD
Peso molecular:
92.09
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97%
Formulário
liquid
alteração de massa
M+4
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1D3/hD
chave InChI
LCTONWCANYUPML-GUEYOVJQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6