900845
Pyruvic acid-1-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C](O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.