W221902
Butiraldeído
≥96.0%
Sinônimo(s):
Butanal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
90 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥96.0%
temperatura de autoignição
390 °F
Lim. expl.
12.5 %
índice de refração
n20/D 1.380 (lit.)
p.e.
75 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cocoa; green; musty; pungent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W221902-1KG-K | 4061837845550 |
W221902-20KG | |
W221902-20KG-K | 4061837845567 |
W221902-8KG | |
W221902-10KG-K | |
W221902-1KG | |
W221902-4KG | |
W221902-4KG-K | 4061837845574 |
W221902-8KG-K | |
W221902-SAMPLE | |
W221902-SAMPLE-K | 4061837508851 |